Fontos dokumentumok
129542
Isovaleric acid
99%
Szinonimák:
3-Methylbutanoic acid, 3-Methylbutyric acid
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.38 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
824 °F
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
sűrűség
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWYFCOCPABKNJV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
176.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
80 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.