Merck
808997
Sigma-Aldrich
Isovaleric-d9 acid
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Szinonimák:
3-Methylbutyric-d9 acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5D9HO2
Molekulatömeg:
111.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥97% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
OC(C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D2,4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWYFCOCPABKNJV-CBZKUFJVSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F
Lobbanási pont (C)
74 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)