Merck
128406
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4NCS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.18
Beilstein:
636596
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
bp
228 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
isothiocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4FNS/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFIUJHJMCQQYDL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Fluorophenyl isothiocyanate has been used in the synthesis of thiourea derivatives. It has also been used in the preparation of -(4-phenylsulfonyl)-benzoic acid hydrazide.
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
192.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Meltem Yolal et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 38(5), 610-620 (2013-01-25)
3-Fluoro-4-(4-phenylpiperazin-1-yl)aniline (II) prepared from 3,4-difluoro nitrobenzene was converted to the corresponding Schiff bases (III) and (IV) by treatment with 4-methoxybenzaldehyde and indol-3-carbaldehyde, respectively. Treatment of amine (II) with 4-fluorophenyl isothiocyanate affordedthe corresponding thiourea derivative (V). Compound (V) was converted to
María C Soraires Santacruz et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 25(15), 4055-4063 (2017-06-11)
A series of N
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use