Merck
F14335
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl isocyanate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.11
Beilstein:
471609
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5141 (lit.)
bp
55 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DSVGFKBFFICWLZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
127.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
53 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)