Fontos dokumentumok
247189
4-Methoxyphenyl isothiocyanate
98%
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.653 (lit.)
bp
280-281 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
sűrűség
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
isothiocyanate
SMILES string
COc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NOS/c1-10-8-4-2-7(3-5-8)9-6-11/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRPQCVLBOZOYCG-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- 3-benzyl-2-(4-methoxyphenyl)-3H-[1,2,4]triazolo-[5,1-b]quinazolin-9-one
- 2-{[4-amino-3-(4-methylphenyl)-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetyl}-N-arylhydrazinecarbothioamides
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?