Fontos dokumentumok
253715
p-Tolyl isothiocyanate
97%
Szinonimák:
4-Methylphenyl isothiocyanate
Teszt
97%
form
solid
törésmutató
n20/D 1.6345 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
62 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
25-26 °C (lit.)
funkcionális csoport
isothiocyanate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the preparation of 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourea]-2-ethylbenzo[de]isoquinoline-1,3-dione
- as capping agent to cap the N-terminal ends of polypeptides
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
224.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
107 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?