Fontos dokumentumok
283541
4-Nitrophenyl isothiocyanate
98%
Teszt
98%
form
powder
bp
137-138 °C/11 mmHg (lit.)
mp
110-112 °C (lit.)
funkcionális csoport
isothiocyanate
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXHSSIGRWJENBH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 5,6-dimethyl-2-[(4-nitrophenyl)amino]thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
- 4,5-dimethyl-2-substituted carbamothioylaminothiophene-3-carboxamides
- acyclic triazene or zwitterionic dihydropyrimidinium imidothiolate derivatives
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?