Fontos dokumentumok
476099
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
97%
Szinonimák:
1-Isothiocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Isothiocyanato-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylphenyl isothiocyanate
Teszt
97%
form
solid
bp
81 °C/11 mmHg (lit.)
mp
39-43 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
isothiocyanate
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?