Merck
196126
Sigma-Aldrich
Ethoxycarbonyl isothiocyanate
98%
Szinonimák:
Ethyl isothiocyanatoformate
About This Item
Lineáris képlet:
SCNCOOCH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.15
Beilstein:
606091
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.500 (lit.)
bp
56 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isothiocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)N=C=S
InChI
1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethoxycarbonyl isothiocyanate reacts with 2-amino-tetrahydrobenzo[b]thiophene derivatives to yield tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-thiourea derivatives.
Alkalmazás
Ethoxycarbonyl isothiocyanate has been used in the synthesis of:
  • pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine derivatives, potential inhibitors of protein kinase CK2
  • fused thiophene derivatives, having antibacterial and antifungal activities
  • 4-thiouracil derivatives
  • thiocarbamides from stannylarenes
  • 1,3,5-triazin-2-one-4-thiones from 2-amino-2-oxazolines
  • N-acylthioureas from aminodeoxy sugars
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The Reaction of 2-Aminocyclohexeno [b] thiophene Derivatives with Ethoxycarbonyl isothiocyanate: Synthesis of Fused Thiophene Derivatives with Antibacterial and Antifungal Activities.
Wardakhan WW, et al.
Acta Chimica Slovenica, 54(2), 229-241 (2007)
Tetrahedron, 50, 3273-3273 (1994)
A new synthesis of 4-thiouracils.
Lamon RW.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 5, 837-844 (1968)
Zhe Nie et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(15), 4191-4195 (2007-06-02)
The structure-based design, synthesis, and anticancer activity of novel inhibitors of protein kinase CK2 are described. Using pyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazine as the core scaffold, a structure-guided series of modifications provided pM inhibitors with microM-level cytotoxic activity in cell-based assays with prostate and
Heterocycles, 36, 2465-2465 (1993)