Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.536 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
sűrűség
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
S=C=NC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MZSJGCPBOVTKHR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?