Merck
476439
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenyl isothiocyanate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C6H3NCS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
163.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.627 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
sűrűség
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
isothiocyanate
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reactivity of di (azido) bis (phosphine) complexes of Ni (II), Pd (II) and Pt (II) toward organic isothiocyanates: synthesis, structures, and properties of bis (tetrazole-thiolato) and bis (isothiocyanato) complexes.
Kim YJ, et al.
Dalton Transactions, 17, 3357-3364 (2003)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 565-565 (2014)
Preparation of aryl isothiocyanates via protected phenylthiocarbamates and application to the synthesis of caffeic acid (4-isothiocyanato)phenyl ester.
X Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 65(19), 6237-6240 (2000-09-16)