Merck
130443
Sigma-Aldrich
2-Furoic hydrazide
98%
Szinonimák:
2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.11
Beilstein:
114435
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
mp
77-79 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
hydrazine
SMILES string
NNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H6N2O2/c6-7-5(8)4-2-1-3-9-4/h1-3H,6H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKTSVWWOAIAIKI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Furoic hydrazide (2-Furoylhydrazine) was used to study the Fourier transform infrared spectra, 1H NMR and 13C NMR spectra. It was also used as a reagent for determination of carbohydrates.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
V Vimalraj et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(2), 670-675 (2010-12-31)
The Fourier transform infrared spectra, 1H NMR and 13C NMR spectra of 2-furoic hydrazide have been recorded. Optimized geometry, frequency and intensity of the vibrational bands of 2-furoic hydrazide were obtained by the density functional theory (DFT) and ab initio
M Lever et al.
Analytical biochemistry, 139(1), 205-211 (1984-05-15)
4- Hydroxybenzoylhydrazine ( PAHBAH ) reacts with glucose in hot aqueous solution when alkali exceeds aroylhydrazine concentration. The related 2- furoylhydrazine ( FAH ) reacts at lower alkali concentrations, making this an attractive alternative carbohydrate reagent since it is (unlike