Fontos dokumentumok
101281
3-Bromopropionic acid
97%
Szinonimák:
2-Carboxyethyl bromide, 3-Bromopropanoic acid, beta-bromopropionic acid
Teszt
97%
mp
58-62 °C (lit.)
sűrűség
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCBr
InChI
1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)