Fontos dokumentumok
B78300
2-Bromopropionic acid
99%
Szinonimák:
(±)-2-Bromopropionic acid
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.475 (lit.)
bp
203 °C (lit.)
sűrűség
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?