Merck
242373
Sigma-Aldrich
Methyl 3-bromopropionate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2COOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.00
Beilstein:
1742949
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.458 (lit.)
bp
64-66 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
ester
SMILES string
COC(=O)CCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-7-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KQEVIFKPZOGBMZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Methyl 3-bromopropionate was used in the synthesis of spiroanellated γ-lactones, pinacols and unprecedented 3-(1-hydroxycycloalkyl)-l-oxaspiro[n,m]alkan-2-ones.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Samarium diiodide promoted spirolactonization of cycloalkanones.
Hua Z, et al.
Tetrahedron, 47(34), 7037-7044 (1991)