Merck
166561
Sigma-Aldrich
3-Chloropropyl acetate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO2(CH2)3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
80-81 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ester
SMILES string
CC(=O)OCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Chloropropyl acetate on reaction with strong base yields trimethylene oxide.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mechanism of Trimethylene Oxide Formation from 3-Chloropropyl Acetate.
Dittmer DC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 79(16), 4431-4435 (1957)