Teszt
97%
form
solid
mp
38-40 °C (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 5-(3-dimethylammonio)propylammonio pentanoate bromide via reaction with 1,1-dimethyl-1,3-propylenediamine
- nanodiamond functionalized by carboxylic acid groups
- water-soluble nanoplatelets of potassium graphite
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)