Merck
90218
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-hydroxypropionate
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1,1-Dimethylethyl 3-hydroxypropanoate, 3-Hydroxypropanoic acid tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionate tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-hydroxypropanoate
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH2COOC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.18
Beilstein:
1854888
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.424
sűrűség
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSXCURRVJMPAPA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
tert-Butyl 3-hydroxypropionate is a key starting material for the synthesis of wortmannilactone C. It can also be used to prepare three-dimensional metal-fullerene frameworks (MFFs).
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Three?Dimensional Metal?Fullerene Frameworks.
Kraft A, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(17), 5982-5987 (2016)
Synthetic Approach to Wortmannilactone C.
Brandt D, et al.
Organic Letters, 17(4), 816-819 (2015)