Merck
335819
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-bromobenzoate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
BrC6H4CO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.541 (lit.)
bp
130-131 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.431 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-2-12-9(11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAUASTLEZAPQTB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ethyl 3-bromobenzoate was used in the preparation of ethyl 3-ethynylbenzoate.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
T Iijima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 47(3), 398-404 (1999-04-23)
Synthesis and biological evaluation of the first dicarba-closo-dodecaborane (carborane) derivatives of retinoids are described. Their retinoidal activity were examined in terms of the differentiation-inducing ability toward human promyelocytic leukemia HL-60 cells. High retinoidal activity (agonist or antagonist for retinoic acid