Fontos dokumentumok
112720
N,N-Diethylethylenediamine
≥99%
Szinonimák:
2-Diethylaminoethylamine
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
145-147 °C (lit.)
sűrűség
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN(CC)CCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-8(4-2)6-5-7/h3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UDGSVBYJWHOHNN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?