Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4326 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
sűrűség
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCNCCNCC
InChI
1S/C6H16N2/c1-3-7-5-6-8-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJKRXEBLWJVYJD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)