Fontos dokumentumok
00071
Acetaldehyde
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Ethanal
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
gőzsűrűség
1.52 (vs air)
gőznyomás
14.63 psi ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
365 °F
robbanási határérték
60 %
törésmutató
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-38.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-38.89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.