Merck
138428
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine
97%
Szinonimák:
1,3-Bis(ethylamino)propane
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5NH(CH2)3NHC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.23
Beilstein:
1734025
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
gőzsűrűség
4.4 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
689 °F
robbanási határérték
11.6 %
törésmutató
n20/D 1.4374 (lit.)
sűrűség
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCNCCCNCC
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEPGHZIEOVULBU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine is a potential ion-exchange displacer.
Alkalmazás
N,N′-Diethyl-1,3-propanediamine was used as displacer in parallel batch screening for ribonuclease A and α-chymotrypsinogen A adsorbed together on high-performance sepharose SP. It was used to develop robotic high-throughput displacer screen to identify chemically selective displacers for several protein pairs in cation exchange chromatography.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
116.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
47 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Christopher J Morrison et al.
Biotechnology progress, 25(3), 825-833 (2009-06-06)
A robotic high-throughput displacer screen was developed and employed to identify chemically selective displacers for several protein pairs in cation exchange chromatography. This automated screen enabled the evaluation of a wide range of experimental conditions in a relatively short period
Kaushal Rege et al.
Journal of chromatography. A, 1033(1), 19-28 (2004-04-10)
This paper employs a parallel batch screening technique for the identification of both selective and high-affinity displacers for a model binary mixture of proteins in a cation-exchange system. A variety of molecules were screened as possible displacers for the proteins