Fontos dokumentumok
8.03503
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyltrimethylenediamine
for synthesis
Szinonimák:
N,N-Dimethyltrimethylenediamine, 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine, N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2N(CH2)3NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-680-9
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
gőznyomás
17 hPa ( 30 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
215 °C
hatékonyság
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
2.3-12.35 % (v/v)
pH
12.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
132-140 °C/1013 hPa
mp
<-50 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 32 °C
sűrűség
0.82 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
N(CCCN)(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Synthesis and Characterization of Ruthenium Metal Complexes of Polydentate Pyridine-based Ligands: Describes the behavior of platinum complexes with N,N-Dimethyltrimethylenediamine as ligands, focusing on their binding properties (D MAPOLELO et al., ResearchGate).
  • New Water-Soluble Poly (propylene imine) Dendrimer Modified with 4-Sulfo-1, 8-naphthalimide Units: Discusses the acquisition of N,N-Dimethyltrimethylenediamine for use in dendrimer synthesis, contributing to enhanced sensing properties (AI Said et al., MDPI Sensors, 2023).
  • Electrocatalytic hydrogen production and carbon dioxide conversion: Mentions the use of N,N-Dimethyltrimethylenediamine in preparing metal complexes for catalysis (S Sengupta et al., Polyhedron, 2020).
  • Viscosities and deviations in viscosity of tert-butanol with various amines: Includes study on solutions of N,N-Dimethyltrimethylenediamine, exploring its effects on viscosity (FI Chowdhury et al., Journal of Molecular Liquids, 2014).
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup