Fontos dokumentumok
D145009
3-(Dimethylamino)-1-propylamine
99%
Szinonimák:
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
5 mmHg ( 20 °C)
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.435 (lit.)
bp
133 °C (lit.)
sűrűség
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCCN
InChI
1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
89.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
32 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?