Merck
463450
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CONHC6H2(Cl)(OCH3)CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
257.67
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
153-156 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
chloro
ester
SMILES string
COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(C)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OUEXNQRVYGYGIK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ruben De Pauw et al.
Journal of chromatography. A, 1420, 129-134 (2015-10-20)
A new system is proposed for applying fast temperature gradients in liquid chromatography. It consists of a 0.7 mm × 150 mm fused-silica column coated with a 50 μm Nickel-layer, which is connecting with a power source and a temperature