Fontos dokumentumok
D158003
N,N-Dimethylethylenediamine
95%
Szinonimák:
2-(Dimethylamino)ethylamine, DMEN
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.426 (lit.)
bp
104-106 °C (lit.)
sűrűség
0.807 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)CCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-6(2)4-3-5/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DILRJUIACXKSQE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11.7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?