Fontos dokumentumok
127000
N-Ethylethylenediamine
98%
Szinonimák:
2-Ethylaminoethylamine
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.439 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
sűrűség
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCNCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
50.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?