Merck
308110
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
97%
Szinonimák:
1,3-Bis(methylamino)propane, N,N′-Dimethyltrimethylenediamine
About This Item
Lineáris képlet:
CH3NHCH2CH2CH2NHCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.18
Beilstein:
773668
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.438 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
sűrűség
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CNCCCNC
InChI
1S/C5H14N2/c1-6-4-3-5-7-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)