Merck
761737
Sigma-Aldrich
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
Szinonimák:
6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H4F3NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder or crystals
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder or crystals
funkcionális csoport
aldehyde
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(C=O)n1
InChI
1S/C7H4F3NO/c8-7(9,10)6-3-1-2-5(4-12)11-6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OMFVRHWVFINADV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.9 °F
Lobbanási pont (C)
75.5 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)