Merck
402788
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde
ACS reagent, ≥99.5%
Szinonimák:
Ethanal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.05
Beilstein:
505984
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
ACS reagent
gőzsűrűség
1.52 (vs air)
gőznyomás
14.63 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.5%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
365 °F
robbanási határérték
60 %
szennyeződések
≤0.008 meq/g Titr. acid
párolgási maradék
≤0.005%
törésmutató
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
oldhatóság
alcohols: soluble
water: miscible
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acetaldehyde is an industrially important solvent used as an intermediate for the synthesis of a wide range of compounds. On oxidation it forms acetic acid and ethanol on reduction. The interaction of Criegee intermediate (CH2OO) with acetaldehyde has been measured. Its effect as a neuroactive agent has been studied. Alkynylation reaction of acetaldehyde by asymmetric catalysis has been reported.
Alkalmazás
Acetaldehyde may be used in the synthesis of 1,3-diamines by one-pot cross double-Mannich reaction and β-amino aldehydes by proline-catalyzed Mannich reaction.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-38.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-38.89 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Direct measurement of Criegee intermediate (CH2OO) reactions with acetone, acetaldehyde, and hexafluoroacetone.
Taatjes CA, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 14(30), 10391-10400 (2012)
Proline-catalysed Mannich reactions of acetaldehyde.
Yang JW, et al.
Nature, 452(7186), 453-455 (2008)
One-pot cross double-Mannich reaction of acetaldehyde catalyzed by a binaphthyl-based amino sulfonamide.
Kano T, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 49(11), 1118-1120 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 4-4 (1994)
Asymmetric Catalytic Alkynylation of Acetaldehyde: Application to the Synthesis of (+)-Tetrahydropyrenophorol.
Trost BM and Quintard A.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(27), 6704-6708 (2012)