Fontos dokumentumok
D8768
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid sodium salt
≥95%, waxy solid
Szinonimák:
Sodium (all-Z)-4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
cod liver oil
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
waxy solid
funkcionális csoport
carboxylic acid
lipidtípus
omega FAs
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O[Na])=O
InChI
1S/C22H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24;/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNNDEWVSGZRIFE-FPYKSTABSA-M
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)