Fontos dokumentumok
70079
Myristic acid
analytical standard
Szinonimák:
1-Tridecanecarboxylic acid, C14:0, NSC 5028, Tetradecanoic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Teszt
≥99.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
53-56 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)