N3786
Neuraminidasi
Proteomics Grade, suitable for MALDI-TOF MS
Sinonimo/i:
Acil-neuraminil idrolasi, Sialidasi
Scegli un formato
CHF 392.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 392.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Prodotti consigliati
Stato
lyophilized powder
Livello qualitativo
Qualità
Proteomics Grade
Attività specifica
≥25 U/vial
Compatibilità
suitable for MALDI-TOF MS
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Confezionamento
Qualità
Definizione di unità
Stato fisico
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- N3536Neuraminidase 5X Reaction Buffer 1.5 mLSDS
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Glycan Sequencing Using Exoglycosidases
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.