Documenti
C8857
Sigma-Aldrich
Citocromo c
vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation
Sinonimo/i:
Citocromo c
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.24
Nome Commerciale
ProteoMass
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
PM
(M+H+) 12,361.96 Da by calculation
Confezionamento
vial of 10 nmol
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Applicazioni
Sono stati caratterizzati i siti specifici e l′entità dell′ossidazione nel citocromo c di cavallo trattato con H2O2 e UV. È stato suggerito che lo stato di tali siti potrebbe essere usato come biomarcatore per l′ambiente ossidativo di una cellula.
Protein calibration standard for MALDI-MS instruments.
Azioni biochim/fisiol
Il citocromo c è noto principalmente come proteina mitocondriale portatrice di elettroni. La transizione tra gli stati ferroso e ferrico all′interno della cellula rende il citocromo c un efficiente trasportatore biologico di elettroni, che svolge un ruolo vitale nelle ossidazioni cellulari a livello vegetale e animale. Di solito è considerato un catalizzatore universale della respirazione, formando un ponte di elettroni essenziale tra i substrati respirabili e l′ossigeno.
Altre note
Per maggiori informazioni sul citocromo c e il trasporto di elettroni visitare il sito web www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Note legali
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Chris L Bergstrom et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(16), 6269-6274 (2013-04-12)
The release of cytochrome c from mitochondria is a key signaling mechanism in apoptosis. Although extramitochondrial proteins are thought to initiate this release, the exact mechanisms remain unclear. Cytochrome c (cyt c) binds to and penetrates lipid structures containing the
Margareta R A Blomberg et al.
Biochimica et biophysica acta, 1827(7), 826-833 (2013-04-27)
The membrane-bound enzyme cNOR (cytochrome c dependent nitric oxide reductase) catalyzes the reduction of NO in a non-electrogenic process. This is in contrast to the reduction of O2 in cytochrome c oxidase (CcO), the other member of the heme-copper oxidase
Chung Yeng Looi et al.
BMC complementary and alternative medicine, 13, 166-166 (2013-07-11)
Centratherum anthelminticum (L.) Kuntze (scientific synonyms: Vernonia anthelmintica; black cumin) is one of the ingredients of an Ayurvedic preparation, called "Kayakalp", commonly applied to treat skin disorders in India and Southeast Asia. Despite its well known anti-inflammatory property on skin
Gabriel Ichim et al.
Molecular cell, 51(5), 632-646 (2013-09-17)
The neurotrophin receptor TrkC was recently identified as a dependence receptor, and, as such, it triggers apoptosis in the absence of its ligand, NT-3. The molecular mechanism for apoptotic engagement involves the double cleavage of the receptor's intracellular domain, leading
Esther Lapuente-Brun et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6140), 1567-1570 (2013-07-03)
The textbook description of mitochondrial respiratory complexes (RCs) views them as free-moving entities linked by the mobile carriers coenzyme Q (CoQ) and cytochrome c (cyt c). This model (known as the fluid model) is challenged by the proposal that all
Articoli
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
Contenuto correlato
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.