77081
α-Cyano-4-fluorocinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Cyano-p-fluorocinnamic acid, 2-Cyano-3-(4-fluorophenyl)-2-propenoic acid, FCCA, NSC 638135
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
crystals
Classi funzionali degli analiti
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
Classi chimiche degli analiti
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
tecniche
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
Solubilità
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
Compatibilità
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Stringa SMILE
OC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(F)C=C1)=O
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
OBZAFMILNGLRAL-VMPITWQZSA-N
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)