Documenti
69028
Supelco
4-Phenyl-α-cyanocinnamamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Phenyl-α-cyanocinnamic acid amide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.28
Beilstein:
3612052
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
MALDI-MS: suitable
Cationi in tracce
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)