N5631
Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VIII, lyophilized powder, 10-20 units/mg protein (using 4MU-NANA), 3.5-8.0 units/mg protein (mucin)
Sinonimo/i:
Acyl-neuraminyl Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
About This Item
Prodotti consigliati
Tipo
Type VIII
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
10-20 units/mg protein (using 4MU-NANA)
3.5-8.0 units/mg protein (mucin)
Composizione
Protein, ≥85% biuret
Attività estranea
Protease and NAN-aldolase, present
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
One unit will hydrolyze 1.0 micromole of 2′-(4-methylumbelliferyl)-a-D-N-actetylneuraminic acid per minute at pH 5.0 at 37 °C (using 4MU-NANA as a substrate)
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Protocolli
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.