10269611001
Roche
Neuraminidase (Sialidase)
from Arthrobacter ureafaciens
Sinonimo/i:
PCR, taq
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bacterial (Arthrobacter ureafaciens)
Livello qualitativo
Forma fisica
solution
Attività specifica
~25 units/mg protein
Confezionamento
pkg of 1 U (100 μl)
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH ottimale
5.0-5.5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- cell surface lectin array analysis.
- hemagglutination assays.
- cell adhesion assay.
- detection of the cell surface glycosylations in human anaplastic large cell lymphoma cells
- release of sialic acid from cells
- antibody-overlay lectin microarray
Proprietà fisiche
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Neuraminidase can be used to cleave sialic acids from proteins. In this protocol, the enzyme from Vibrio cholerae is used on fixed cells.