Documenti fondamentali
56229
Supelco
9-Nitroanthracene
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Beilstein:
1877509
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC)
tecniche
MALDI-MS: suitable
Punto di fusione
141-144 °C (lit.)
144-150 °C
Cationi in tracce
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Compatibilità
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)