Vai a
N3536
Neuraminidase 5X Reaction Buffer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
Application
Neuraminidase is a glycoside hydrolase enzyme that is involved in the spread of the influenza virus. It is used to research potential drugs, such as neuraminidase inhibitors, to treat influenza. Neuraminidase mutations are studied for their implications on influenza drug resistance .
Biochem/physiol Actions
Neuraminidase cleaves the glycosidic linkages of neuraminic acids. Neuraminidase aids in the dispersment of the flu virus in mucosal secretions of the respiratory tract. It also prevents virions from self-aggregation [1].
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)