Vai a
NGLYFL-RO
Roche
N-Glicosidasi F
recombinant form of the gene from Flavobacterium meningosepticum
Sinonimo/i:
N-Glicosidasi F, Peptide-N-glicosidasi F, Peptide-N4-(acetil-β-glucosamminil)-asparagina ammidasi, [PNGASI F ; PEPTIDE-N-GLICOSIDASI F]
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 555.00
250 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 842.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
Numero CE:
NACRES:
NA.54
Specific activity:
>25000 units/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
Recombinant:
expressed in E. coli
CHF 555.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
recombinant
expressed in E. coli
conjugate
(N-linked)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
specific activity
>25000 units/mg protein
mol wt
35.5 kDa
purified by
electrophoresis
packaging
pkg of 100 U (11365185001), pkg of 250 U (11365193001)
manufacturer/tradename
Roche
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
technique(s)
activity assay: suitable
color
colorless
optimum pH
7.0-8.0
solubility
water: soluble
suitability
suitable for enzyme test
foreign activity
Endoglycosidase F
, none detected, a-Fucosidase, present, b-Galactosidase, present, b-N-Acetylhexosaminidase, present, dA(17h ≤100 units, present
storage temp.
2-8°C
General description
La N-glicosidasi F (PNGasi F) è un potente enzima che idrolizza il legame glicosilamminico. Essa contribuisce anche a generare un peptide privo di residui zuccherini e un oligosaccaride con un′unità di di-N-acetilchitobiosio.PMID 4063349
La N-glicosidasi F, nota anche come PNGasi F, è un enzima asparagina amidasi che si ricava da Flavobacterium meningosepticum È diffusamente usato come strumento utile in proteomica per indagare ed analizzare i processi di N-glicosilazione.
Application
La N-glicosidasi F è stata impiegata per la deglicosilazione delle N-glicoproteine[1]
La N-glicosidasi F si è dimostrata in grado di liberare tutti i tipi di N-glicani legati ad asparagina, a condizione che il gruppo amminico e quello carbossilico siano impegnati in un legame peptidico e che l′oligosaccaride abbia la lunghezza minima pari ad una unità di chitobiosio. I prodotti di reazione sono ammoniaca, acido aspartico (nella catena peptidica) e l′oligosaccaride completo.
Nota: la N-glicosidasi F ricombinante è disponibile anche in soluzione.
Biochem/physiol Actions
Idrolizza tutti i tipi di catene laterali di N-glicano da glicopeptidi e glicoproteine a meno che portino residui di fucosio con nucleo legato 1,3 αpresenti in glicoproteine di insetti e piante. Privi di attività proteolitiche contaminanti (x = H o zucchero/[i]) secondo le procedure attuali di controllo di qualità.
Physical form
Soluzione trasparente incolore dopo ricostituzione
Preparation Note
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): Da 2 a 8 °C
La soluzione ricostituita è stabile fra 2 e 8 °C per almeno quattro settimane.
Dissolvere il contenuto rispettivamente in 0,1 mL di acqua ridistillata (confezione da 100 unità) o 0,25 mL di acqua bidistillata (250 unità per confezione) dà come risultato una concentrazione di 100 mM di tampone fosfato sodico, 25 mM di EDTA a pH 7,2.
Nota: La N-Glicosidasi F ricombinante è anche disponibile in soluzione al 50% di glicerolo.
Other Notes
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Una unità è l′attività enzimatica che idrolizza 1 nmole di dansil fibrin glicopeptide o 0,2 nmoli di dansil fetuin glicoproteina entro 1 minuto a 37 °C e pH 7,8.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G1549NGLYF-ROG5166
N-Glicosidasi F recombinant form of the gene from Flavobacterium meningosepticum
Roche
NGLYFL-RO
N-Glicosidasi F
N-Glycosidase F PNGase F of Flavobacterium meningosepticum, recombinant from E. coli
Roche
NGLYF-RO
N-Glycosidase F
description
recombinant form of the gene from Flavobacterium meningosepticum
description
ready-to-use solution, recombinant, expressed in E. coli
description
PNGase F of Flavobacterium meningosepticum, recombinant from E. coli
description
buffered aqueous solution
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
-
specific activity
>25000 units/mg protein
specific activity
≥1000 U/mg
specific activity
~25000 units/mg protein
specific activity
≥20000 units/mg protein
biological source
bacterial (Flavobacterium meningosepticum)
biological source
-
biological source
-
biological source
bacterial (Elizabethkingia miricola)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
lyophilized
form
ready-to-use solution
form
solution
form
buffered aqueous solution
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Glicosidasi F
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)