MSCAL2
ProteoMass™ Peptide MALDI-MS Calibration Kit
Peptide MALDI MS Calibration Standard
Sinonimo/i:
Peptide Mass Spectrometry Calibrators
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ProteoMass™
Qualità
Peptide MALDI MS Calibration Standard
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Applicazioni
ProteoMass™ Peptide MALDI-MS Calibration Kit has been used as a mass calibration standard for MALDI-TOF MS (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry) analysis.
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- B4181ProteoMass™ Bradykinin Fragment 1-7 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 756.3997 Da 2 x 10SDS
- A8846ProteoMass™ Angiotensin II MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 2 x 10SDS
- P2613ProteoMass™ P14R MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 2 x 10SDS
- A8346ProteoMass™ ACTH Fragment 18-39 MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol, monoisotopic mol wt 2,464.1989 Da 2 x 10SDS
- I6154ProteoMass™ Insulin chain B oxidized MALDI-MS Standard, vial of 10 nmol 2 x 10SDS
- Acetonitrile 30 mL
- C8982α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid, suitable for MALDI-TOF MS 8 x 10SDS
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C