38419
α-Cyano-2,3,4,5,6-pentafluorocinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Cyano-3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)-2-propenoic acid, PentaFCCA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Classi funzionali degli analiti
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
Classi chimiche degli analiti
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
tecniche
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
Solubilità
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
Compatibilità
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Stringa SMILE
OC(/C(C#N)=C/C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F)=O
InChI
1S/C10H2F5NO2/c11-5-4(1-3(2-16)10(17)18)6(12)8(14)9(15)7(5)13/h1H,(H,17,18)/b3-1+
LYNQRDIQUFMLTI-HNQUOIGGSA-N
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)