480716
α2-3,6,8,9-Neuraminidase, Arthrobacter ureafaciens, Recombinant, E. coli
Sinonimo/i:
α2-3,6,8,9-Neuraminidase, Arthrobacter ureafaciens, Recombinant, E. coli, N-Acetylneuraminyl Hydrolase, Sialidase
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Attività specifica
≥40 units/mg protein
≥5 units/mL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
N-acetylglucosaminidase, α-fucosidase, α- and β-galactosidase, α- and β-mannosidase, proteases, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Definizione di unità
Stato fisico
Altre note
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Roggentin, P., et al. 1995. Biol. Chem. Hoppe Seyler 376, 569
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.