76884
Anthranilamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
matrix substance for MALDI-MS
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (NT)
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
tecniche
MALDI-MS: suitable
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>365.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 185 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)