Merck
850375P
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholin; DOPC; PC(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Größe auswählen
25 MG
CHF 84.40
200 MG
CHF 124.00
500 MG
CHF 224.00
1 G
CHF 311.00
CHF 84.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 84.40
200 MG
CHF 124.00
500 MG
CHF 224.00
1 G
CHF 311.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H84NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
786.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
CHF 84.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850375P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (850375P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (850375P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (850375P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
phospholipids
cardiolipins
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m0/s1
InChIKey
SNKAWJBJQDLSFF-AOMFJDGTSA-N
Allgemeine Beschreibung
18:1 (Δ9-Cis) PC oder 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DOPC) ist ein ungesättigtes Phospholipid.[1]
Die Liste der Phosphatidylcholinprodukte, die von Avanti angeboten werden, wurde konzipiert, um Verbindungen mit einer Vielzahl an physischen Eigenschaften bereitzustellen. Verfügbare Produkte sind u.a. kurzkettige (C3-C8 sind wasserlöslich und hygroskopisch), gesättigte und mehrfach ungesättigte PCs sowie Mischsäure-PC′s. Alle Produkte sind durch HPLC aufgereinigt und es wurden besondere Vorkehrungen getroffen, um die Produkte vor Oxidation und Hydrolyse zu schützen.
Anwendung
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC) wird für die Nachbildung der supramolekularen Struktur der Gelenkflüssigkeit verwendet.[2] Es kann auch für die Liposomherstellung[3] und die Herstellung von auf planaren Trägern befindlichen Membranen verwendet werden.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
18:1 (Δ9-Cis) PC oder 1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DOPC) wird hauptsächlich bei der Liposomherstellung zur Arzneimittelabgabe im Körper verwendet.[5] DOPC wird zusammen mit 1,2-Dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DPPC) zur Erzeugung einer Lipid-Doppelschicht eingesetzt.[6]
Verpackung
5 ml transparente, versiegelte Glasampulle (850375P-200mg)
5 ml transparente, versiegelte Glasampulle (850375P-25mg)
5 ml transparente, versiegelte Glasampulle (850375P-500mg)
60-ml-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (850375P-1g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The size of lipid rafts: an atomic force microscopy study of ganglioside GM1 domains in sphingomyelin/DOPC/cholesterol membranes
Yuan C, et al.
Biophysical Journal, 82(5), 2526-2535 (2002)
Role of the biomolecular interactions in the structure and tribological properties of synovial fluid
Mirea D, et al.
Tribology International, 59(5), 302-311 (2013)
General model of phospholipid bilayers in fluid phase within the single chain mean field theory
Guo Y, et al.
J. Chem. Phys. , 140(17), 05B604-05B601 (2014)
?Force-from-lipids? gating of mechanosensitive channels modulated by PUFAs
Ridone P, et al.
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 79(5), 158-167 (2018)
Formation of nanopores in DiynePC-DPPC complex lipid bilayers triggered by on-demand photo-polymerization
Chun MJ, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(49), 27988-27994 (2018)