Merck
880129C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Biotin
Avanti Research - A Croda Brand 880129C
Synonym(e):
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-[biotinyl(polyethylenglycol)-2000] (Ammoniumsalz)
Größe auswählen
10 MG
CHF 209.00
25 MG
CHF 434.00
50 MG
CHF 752.00
100 MG
CHF 1’370.00
CHF 209.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 209.00
25 MG
CHF 434.00
50 MG
CHF 752.00
100 MG
CHF 1’370.00
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 209.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (880129C-10mg)
pkg of 1 × 2 mL (880129C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880129C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (880129C-100mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 880129C
Konzentration
10 mg/mL (880129C-10mg)
10 mg/mL (880129C-25mg)
25 mg/mL (880129C-100mg)
25 mg/mL (880129C-50mg)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Allgemeine Beschreibung
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-[biotinyl(polyethylenglycol)-2000] (DSPE-PEG(2000)-basierte Mizellen weisen eine Ellipsoidenform auf und sind wirksame Mittel zur Arzneimittelabgabe. Ihre Größe liegt in einem Bereich zwischen 18 nm und 90 nm. Wird mit funktionellen Gruppen wie z. B. mit einer Beigabe von Biotin als Konjugat verwendet.[1]
Anwendung
DSPE-PEG(2000) Biotin wird zur Erzeugung von biotinylierten lipid-beschichteten Mikrobläschen verwendet, die sich für Ultraschalluntersuchungen an menschlichen Nabelschnurvenen-Endothelzellen (HUVECs)[2] und Hühnerembryos anhängen.[3] Es wird außerdem zur Herstellung von GUV (Giant Unilamellar Vesicles) zur Untersuchung von Lebendzellfusionen verwendet.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamin-N-[biotinyl(polyethylenglycol)-2000] (DSPE-PEG(2000))-Biotin wird zur Kapseloberflächenmodifikation verwendet.[5]
Verpackung
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (880129C-100mg)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (880129C-10mg)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (880129C-25mg)
Versiegelte 5-mL-Klarglas-Ampulle (880129C-50mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
In vivo characterization of ultrasound contrast agents: microbubble spectroscopy in a chicken embryo
Faez T, et al.
Ultrasound in Medicine & Biology, 38(9), 1608-1617 (2012)
SPIO labeling of endothelial cells using ultrasound and targeted microbubbles at diagnostic pressures
Skachkov I, et al.
Testing, 13(9), e0204354-e0204354 (2018)
Hot-nanoparticle-mediated fusion of selected cells
Bahadori A, et al.
Nano Research, 10(6), 2034-2045 (2017)
Natasha D Durham et al.
Viruses, 12(1) (2020-01-19)
The Ebola virus (EBOV) envelope glycoprotein (GP) mediates the fusion of the virion membrane with the membrane of susceptible target cells during infection. While proteolytic cleavage of GP by endosomal cathepsins and binding of the cellular receptor Niemann-Pick C1 protein
Lifeng Chen et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(49), 46183-46196 (2019-11-14)
Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles (MSC-EVs), containing proteins or microRNAs (miRNAs), possessing various biological activity and low immunogenicity, are considered promising for surface modification of bone grafts. However, the modification efficiency is not satisfied yet, resulting in compromised therapy effects.