Merck
790404P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Ni)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1,2-Di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiessigsäure)succinyl] (Nickelsalz); DOGS NTA
Größe auswählen
5 MG
CHF 193.00
10 MG
CHF 327.00
25 MG
CHF 463.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 193.00
10 MG
CHF 327.00
25 MG
CHF 463.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C53H93N2O15Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1057.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Beschreibung
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (nickel salt)
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (790404P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (790404P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (790404P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiessigsäure)succinyl]-Nitrilotriessigsäure (NTA) (18:1 DGS-NTA(Ni)) ist ein konjugiertes nickelhaltiges Phospholipid[1].[2] NTA cheliert mit vier der sechs Koordinationsstellen eines Nickelions.[3]
Anwendung
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiessigsäure)succinyl] (Nickelsalz) (18:1 DGS-NTA(Ni)) wird für folgende Zwecke verwendet:
  • zur Herstellung von Liposomen mit Porphyrin-Phospholipid (PoP)-Konjugat für Protein- und Peptidbindungsstudien[1]
  • zur Herstellung von multillamelaren Vesikeln in Nanogröße (NMV) für Antigentransportstudien[2]
  • als Komponente kleiner unilamellarer Vesikel (SUV) zur Präparation der planaren Lipidmembran (PM)[4]
Biochem./physiol. Wirkung
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiessigsäure)succinyl]-Nitrilotriessigsäure (NTA) (18:1 DGS-NTA(Ni)) hat sich in der Strukturbiologie, insbesondere zum Binden von rekombinanten Histidin-getaggten Proteinen, als nützlich erwiesen.[1] Trotz seiner Nützlichkeit weist es aufgrund seiner nanopartikulären Eigenschaften Stabilitätsprobleme in biologischen Proben auf. Aus diesem Grund wird NTA-Lipid-Konjugat vorwiegend in Form von Liposomen oder als Nanopartikelbeschichtung verwendet.[1] Multilamellare Vesikel in Nanogröße (NMW) auf DGS-NTA (Ni)-Basis sind wirksame Systeme zur Impfstoffverabreichung.[2]
Verpackung
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (790404P – 10 mg)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (790404P – 25 mg)
Versiegelte 5-ml-Klarglas-Ampulle (790404P – 5 mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
John Monsey et al.
The Journal of biological chemistry, 285(10), 7035-7044 (2009-12-22)
Her4 (ErbB-4) and Her2/neu (ErbB-2) are receptor-tyrosine kinases belonging to the epidermal growth factor receptor (EGFR) family. Crystal structures of EGFR and Her4 kinase domains demonstrate kinase dimerization and activation through an allosteric mechanism. The kinase domains form an asymmetric
Hao Zhang et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 10(6), M110-M110 (2011-03-23)
Her4 is a transmembrane receptor tyrosine kinase belonging to the ErbB-EGFR family. It plays a vital role in the cardiovascular and nervous systems, and mutations in Her4 have been found in melanoma and lung cancer. The kinase domain of Her4
Elizabeth M Wilson-Kubalek et al.
Methods in enzymology, 481, 45-62 (2010-10-05)
Helical protein arrays offer unique advantages for structure determination by cryo-electron microscopy (cryo-EM). A single image of such an array contains a complete range of equally spaced molecular views of the underlying protein subunits, which allows a low-resolution, isotropic three-dimensional
Xuewu Zhang et al.
Cell, 125(6), 1137-1149 (2006-06-17)
The mechanism by which the epidermal growth factor receptor (EGFR) is activated upon dimerization has eluded definition. We find that the EGFR kinase domain can be activated by increasing its local concentration or by mutating a leucine (L834R) in the
Anthony L Shrout et al.
Biochemistry, 42(46), 13379-13385 (2003-11-19)
Transmembrane receptors in the signaling pathways of bacterial chemotaxis systems influence cell motility by forming noncovalent complexes with the cytoplasmic signaling proteins to regulate their activity. The requirements for receptor-mediated activation of CheA, the principal kinase of the Escherichia coli