Merck
610005
Avanti
PC-Membranen 0,1 µm
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Extruder-PC-Membran, Polycarbonatmembranen 0,1μm, 19 mm (100 Stück/Packung)
Größe auswählen
1 EA
CHF 311.00
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 311.00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
CHF 311.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
PC-Membranen sind Filtermembranen, die glatte und flache Oberflächen aufweisen. Sie bestehen aus durch Ionenspuren geätzten gleichförmigen, zylindrischen Poren.[1]
Polycarbonatmembran für den Mini-Extruder von Avanti.
Sehen Sie sich das Video an, um mehr über den Mini-Extruder von Avanti Research zu erfahren.
Anwendung
PC-Membranen 0,1 μm werden verwendet, um unilamellare Liposome[2][3] und multilamellare Vesikel zu extrudieren.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Die PC-Membran bietet feinmechanische Eigenschaften, chemische Stabilität und nicht eigenfluoreszierende Eigenschaften.[5] Sie wird weitgehend für die Identifizierung von verschiedenen Bakterien in der Immunfluoreszenz-Direktzählmethode eingesetzt.[5]
Komponenten
Whatman® Nuclepore hydrophile Polycarbonat-Membran 800309
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Use of the supported membrane tube assay system for real time analysis of membrane fission reactions
Dar S, et al.
Nature Protocols, 12(2), 390-390 (2017)
Yoosoo Yang et al.
Frontiers in immunology, 9, 725-725 (2018-04-27)
Vesicle-associated V-soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor attachment protein receptor (SNARE) proteins and target membrane-associated T-SNAREs (syntaxin 4 and SNAP-23) assemble into a core trans-SNARE complex that mediates membrane fusion during mast cell degranulation. This complex plays pivotal roles at various stages of
Highly sensitive detection of Salmonella typhi using surface aminated polycarbonate membrane enhanced-ELISA
Jain S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 31(1), 37-43 (2012)
Response of MG63 osteoblast-like cells onto polycarbonate membrane surfaces with different micropore sizes
Lee SJ, et al.
Biomaterials, 25(19), 4699-4707 (2004)
Farzin Haque et al.
Nature protocols, 8(2), 373-392 (2013-01-26)
Over the past decade, nanopores have rapidly emerged as stochastic biosensors. This protocol describes the cloning, expression and purification of the channel of the bacteriophage phi29 DNA-packaging nanomotor and its subsequent incorporation into lipid membranes for single-pore sensing of double-stranded